Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tymol 99%

Tymol 99%

4076, Plastová láhev, 2,5 kg
Katalogové číslo ACRO150330025
Dráždivý
Korozi způsobující
Životní prostředí
Tymol 99%
Katalogové číslo ACRO150330025
Číslo CAS:  89-83-8
Tymol 99%
Tymol 99%

4076, Plastová láhev, 2,5 kg

Přejít na:
Číslo CAS:  89-83-8
Price
20 920,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
  • Číslo CAS:89-83-8
  • Vzorec:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
  • MDL číslo:MFCD00002309
  • Molecular Weight:150.22
  • Merck Index:13,09476
  • Bod varu:232 °C (760 mmHg)
  • Bod tání:48…52 °C
  • Hustota:0,96 g/cm³
  • Bod vzplanutí:102 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2430
  • ADR:8,III
  •  :Density: 0,965 g/cm³ (25 °C)
  • EINECS:201-944-8

Documents

Specifikace

Výsledky testů specifikací

  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    48 to 52 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Residue after evaporation:
    ≤0.05 %

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    2,5 kg
  • Sekvence:
    4076

Specifikace

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.