n-Hexan 99+% for analysis
5327, Metal drum, 25 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan 99+% for analysis
Katalogové číslo ACRO160780251
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 110-54-3
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Merck Index:13,04712
- Bod varu:69 °C (760 mmHg)
- Bod tání:–95 °C
- Hustota:0,659 g/cm³
- Bod vzplanutí:–22 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-777-6
Documents
ACRO16078
SDS
Thermo Scientific Stockroom Essentials
Produktová literatura
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.02 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.002 %
- Calcium (Ca):≤0.5 ppm
- Copper (Cu):≤0.1 ppm
- Iron (Fe):≤0.1 ppm
- Lead (Pb):≤0.1 ppm
- Magnesium (Mg):≤0.1 ppm
- Zinc (Zn):≤0.1 ppm
- Sulfur compounds (as S):≤0.005 %
- Free acid (CH3COOH):≤0.002 %
- Thiophene:Passes test
Specifikace
- Typ balení:Metal drum
- Bal.:25 L
- Sekvence:5327