n-Heptan 99+%, pure
5327, Metal drum, 25 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
n-Heptan 99+%, pure
Katalogové číslo ACRO120340251
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 142-82-5
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: high purity solvents
- Číslo CAS:142-82-5
- Vzorec:H₃C(CH₂)₅CH₃
- MDL číslo:MFCD00009544
- Molecular Weight:100.2
- Merck Index:13,04679
- Bod varu:98 °C (760 mmHg)
- Bod tání:–91 °C
- Hustota:0,683 g/cm³
- Bod vzplanutí:–4 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1206
- ADR:3,II
- :Density: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:205-563-8
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3850 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
- GC:≥99.0 %
- Specific optical rotation:-12° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1% ethanol)
Specifikace
- Typ balení:Metal drum
- Bal.:25 L
- Sekvence:5327
Specifikace
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



