Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan 95+% ACS
5037, Glass bottle, 1 L
  ACRO445780010
n-Hexan 95+% ACS
  ACRO445780010
 :  110-54-3
n-Hexan 95+% ACS
n-Hexan 95+% ACS
5037, Glass bottle, 1 L
 :  110-54-3
2 550,00 Kč
1 * 1 L
 :  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  •  :110-54-3
  •  :H₃C(CH₂)₄CH₃
  •  :MFCD00009520
  •  :86.18
  •  :69 °C (760 mmHg)
  •  :–95 °C
  •  :0,659 g/cm³
  •  :–22 °C
  •  :Ambient
  •  :1208
  •  :3,II
  •  :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Appearance:
    Clear liquid
  • GC:
    ≥95.0 % (n-Hexane)
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
  • Sulfur compounds (as S):
    ≤0.005 %
  • Water soluble titr. acid:
    ≤0.0003 meg/g
  • Thiophene:
    Passes test
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037