Orders LinkContactUsLinkComponent
Yeast extract
Yeast extract
Yeast Exract, 25 kg
Katalogové číslo ACRO451120250
Yeast extract
Katalogové číslo ACRO451120250
Číslo CAS:  
Yeast extract
Yeast extract
Yeast Exract, 25 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
24 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    25 kg
  • Popis:
    Yeast Exract