Orders LinkContactUsLinkComponent
Yeast extract
Yeast extract
Yeast Exract, Plastic drum, 5 kg
Katalogové číslo ACRO451120050
Yeast extract
Katalogové číslo ACRO451120050
Číslo CAS:  
Yeast extract
Yeast extract
Yeast Exract, Plastic drum, 5 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
12 200,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic drum
  • Bal.:
    5 kg
  • Popis:
    Yeast Exract
Specifikace