Buffer solution pH 10, carbonate buffer
10.00, ±0,02, Uhličitan, Bezbarvá, Plastic bottle, 2,5 L
CAS No.: 1332-57-6
MDL No.: MFCD00036143
Appearance: Clear colourless solution
Storage Temperature: Ambient
- Typ balení:Plastic bottle
- Typ pH pufru:Uhličitan
- Bal.:2,5 L
- Barva:Bezbarvá
- Přesnost pH:±0,02
- Hodnota pH:10.00