Buffer solution pH 4, citrate buffer
03, 4,00, ±0,02, Citrát, Bezbarvá, Plastic bottle, 5 L
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 4, citrate buffer
Catalog # ACRO258580050
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
ACRO25858
SDS
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Typ pH pufru:Citrát
- Bal.:5 L
- Barva:Bezbarvá
- Sekvence:03
- Přesnost pH:±0,02
- Hodnota pH:4,00