Galactitol 99+%
3645, Glass bottle, 500 g
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Galactitol 99+%
Katalogové číslo ACRO117705000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 608-66-2
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Číslo CAS:608-66-2
- Vzorec:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL číslo:MFCD00064288
- Molecular Weight:182.17
- Bod varu:275…280 °C (1 mmHg)
- Bod tání:188…189 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:210-165-2
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:187 to 191 °C
- Water:≤1.0 % (K.F.)
- Solubility:(3 % in water) Colorless
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Heavy metals (as Pb):≤0.003 %
- Insoluble matter:≤0.01 % (in dilute NH4OH)
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645