VWR®, Čepice, PP
7, Zelená, 610 mm, Sáček
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Bouffant čepice vyrobené z netkaného PP.
- bez obsahu latexu
- elastický pásek
Hustota: 12 g/m²
Balení: Dodáváno v krabicích nebo sáčcích.
Specifikace
- Ø:610 mm
- Balené:Sáček
- Barva:Zelená
- Sekvence:7
- Cat. No.:113-8289
- Aplikace oblečení:Laboratory