VWR®, Čepice, PP
4, Zelená, 530 mm, Krabice
Bouffant čepice vyrobené z netkaného PP.
- bez obsahu latexu
- elastický pásek
Hustota: 12 g/m²
Packaging: Dodáváno v krabicích nebo sáčcích.
- Ø:530 mm
- Balené:Krabice
- Barva:Zelená
- Sekvence:4
- Cat. No.:113-8246
- Aplikace oblečení:Laboratory