VWR®, Čepice, PP
3, Modrá, 530 mm, Krabice
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Bouffant čepice vyrobené z netkaného PP.
- bez obsahu latexu
- elastický pásek
Hustota: 12 g/m²
Balení: Dodáváno v krabicích nebo sáčcích.
Specifikace
- Ø:530 mm
- Balené:Krabice
- Barva:Modrá
- Sekvence:3
- Cat. No.:113-8245
- Aplikace oblečení:Laboratory