VWR®, Čepice, PP
5, Bílá, 610 mm, Sáček
Bouffant čepice vyrobené z netkaného PP.
- bez obsahu latexu
- elastický pásek
Hustota: 12 g/m²
: Dodáváno v krabicích nebo sáčcích.
- Ø:610 mm
- Balené:Sáček
- Barva:Bílá
- Sekvence:5
- Cat. No.:113-8243
- Aplikace oblečení:Laboratory