Orders LinkContactUsLinkComponent
Příslušenství
22, Flexibilní dávkovací trubička s recirkulačním ventilem, PTFE, svinutá, délka cca 800 mm, s bezpečnostní rukojetí, pro Dispensette® S/S Organic 25,50+100 ml
Katalogové číslo 613-5222
Dodavatel:   Brand
Příslušenství
Katalogové číslo 613-5222
Dodavatel:  Brand
Příslušenství
Příslušenství
22, Flexibilní dávkovací trubička s recirkulačním ventilem, PTFE, svinutá, délka cca 800 mm, s bezpečnostní rukojetí, pro Dispensette® S/S Organic 25,50+100 ml
Přejít na:
Price
2 670,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Flexibilní dávkovací trubička s recirkulačním ventilem, PTFE, svinutá, délka cca 800 mm, s bezpečnostní rukojetí, pro Dispensette® S/S Organic 25,50+100 ml
  • Sekvence:
    22