Orders LinkContactUsLinkComponent
Příslušenství
Příslušenství
17, Dávkovací trubička, s recirkulačním ventilem, tvar: jemné zakončení, 135 mm délka, pro Dispensette S Organic 25.50 a 100 ml
Katalogové číslo 613-5217
Dodavatel:   Brand
Příslušenství
Katalogové číslo 613-5217
Dodavatel:  Brand
Příslušenství
Příslušenství
17, Dávkovací trubička, s recirkulačním ventilem, tvar: jemné zakončení, 135 mm délka, pro Dispensette S Organic 25.50 a 100 ml
Přejít na:
Price
2 110,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Dávkovací trubička, s recirkulačním ventilem, tvar: jemné zakončení, 135 mm délka, pro Dispensette S Organic 25.50 a 100 ml
  • Sekvence:
    17