Příslušenství
03, Dávkovací trubička, bez recirkulačního ventilu, tvar: jemné zakončení, 105 mm délka, pro Dispensette S 1,2,5 a 10 ml
Catalog # 613-5200
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
- Popis:Dávkovací trubička, bez recirkulačního ventilu, tvar: jemné zakončení, 105 mm délka, pro Dispensette S 1,2,5 a 10 ml
- Sekvence:03