Orders LinkContactUsLinkComponent
Příslušenství
Příslušenství
27, Teleskopická plnící trubička, FEP, přizpůsobí se různým výškám lahve, délka 170-330 mm pro Dispensette® S/Dispensette® Organic 25,50 a 100 ml
Katalogové číslo 613-5198
Dodavatel:   Brand
Příslušenství
Katalogové číslo 613-5198
Dodavatel:  Brand
Příslušenství
Příslušenství
27, Teleskopická plnící trubička, FEP, přizpůsobí se různým výškám lahve, délka 170-330 mm pro Dispensette® S/Dispensette® Organic 25,50 a 100 ml
Přejít na:
Price
626,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Teleskopická plnící trubička, FEP, přizpůsobí se různým výškám lahve, délka 170-330 mm pro Dispensette® S/Dispensette® Organic 25,50 a 100 ml
  • Sekvence:
    27