Orders LinkContactUsLinkComponent
Příslušenství
Příslušenství
26, Teleskopická plnící trubička, FEP, přizpůsobí se různým výškám lahve, délka 250-480 mm pro Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 a 10 ml
Katalogové číslo 613-5197
Dodavatel:   Brand
Příslušenství
Katalogové číslo 613-5197
Dodavatel:  Brand
Příslušenství
Příslušenství
26, Teleskopická plnící trubička, FEP, přizpůsobí se různým výškám lahve, délka 250-480 mm pro Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 a 10 ml
Přejít na:
Price
495,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Teleskopická plnící trubička, FEP, přizpůsobí se různým výškám lahve, délka 250-480 mm pro Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 a 10 ml
  • Sekvence:
    26