Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead(II) acetate USP Test Solution (TS)
Lead(II) acetate USP Test Solution (TS)
2440, Plastová láhev, 100 mL
Katalogové číslo 85351.180
Dodavatel:   VWR Chemicals
Lead(II) acetate USP Test Solution (TS)
Katalogové číslo 85351.180
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  301-04-2
Lead(II) acetate USP Test Solution (TS)
Lead(II) acetate USP Test Solution (TS)
2440, Plastová láhev, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  301-04-2
Price
3 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Synonyma:  Acetic acid Lead(II) salt
  • Číslo CAS:301-04-2
  • Vzorec:(H₃CCOO)₂Pb
  • MDL číslo:MFCD00012452
  • Molecular Weight:325.29
  • Merck Index:12,05411
  • Bod tání:280 °C
  • EINECS:0
  • UN:1616
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440