Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonia solution USP Test Solution (TS) 34
Ammonia solution USP Test Solution (TS) 34
2725, Glass bottle, 500 mL
Katalogové číslo 85380.260
Dodavatel:   VWR Chemicals
Ammonia solution USP Test Solution (TS) 34
Katalogové číslo 85380.260
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  1336-21-6
Ammonia solution USP Test Solution (TS) 34
Ammonia solution USP Test Solution (TS) 34
2725, Glass bottle, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  1336-21-6
Price
2 890,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Ready to use test solutions (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Synonyma:  Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
  • Číslo CAS:1336-21-6
  • Vzorec:NH₃
  • MDL číslo:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:0
  • ADR:8,III
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725