Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
20, Kryo 65, –65...+140 °C, − °C, 62 °C, Bezbarvá, 5 L
Katalogové číslo 461-1114
Dodavatel:   LAUDA
Bath fluids
Katalogové číslo 461-1114
Dodavatel:  LAUDA
Číslo CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
20, Kryo 65, –65...+140 °C, − °C, 62 °C, Bezbarvá, 5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
8 110,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Simple and safe handling, suitable for long term operation
  • Optimise thermostat life
* Denotes Silicone oil
** Only suitable for closed circuits
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 L
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    20
  • Bod hoření:
    − °C
  • Bod vzplanutí:
    62 °C
  • Teplotní rozsah:
    –65...+140 °C
  • Typ:
    Kryo 65