Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
02, 4,00, ±0,01, Červený, 25 °C, 500 mL
  REGE1040525C
 :   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
  REGE1040525C
 :  REAGECON
 :  
pH buffer solutions, colour coded
02, 4,00, ±0,01, Červený, 25 °C, 500 mL
 :  
913,00 Kč
1 * 500 mL
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
 : Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
  • Bal.:
    500 mL
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    02
  • Přesnost pH:
    ±0,01
  • Hodnota pH:
    4,00