Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharma Scoops
02, Pharma scoop, 450 ml, 150 mm, 75 mm
Katalogové číslo BOCH8861
Dodavatel:   BOCHEM
Pharma Scoops
Katalogové číslo BOCH8861
Dodavatel:  BOCHEM
Pharma Scoops
Pharma Scoops
02, Pharma scoop, 450 ml, 150 mm, 75 mm
Přejít na:
Price
4 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These scoops are made from V4A steel.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Highly polished
  • With seamless fixed handle
Ideal for sample taking in the pharmaceutical industry.
Specifikace
  • Šířka:
    75 mm
  • Kapacita:
    450 ml
  • Popis:
    Pharma scoop
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    02