Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharma Scoops
Pharma Scoops
01, Pharma scoop, 100 ml, 100 mm, 50 mm
Katalogové číslo BOCH8860
Dodavatel:   BOCHEM
Pharma Scoops
Katalogové číslo BOCH8860
Dodavatel:  BOCHEM
Pharma Scoops
Pharma Scoops
01, Pharma scoop, 100 ml, 100 mm, 50 mm
Přejít na:
Price
3 890,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These scoops are made from V4A steel.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Highly polished
  • With seamless fixed handle
Ideal for sample taking in the pharmaceutical industry.
Specifikace
  • Šířka:
    50 mm
  • Kapacita:
    100 ml
  • Popis:
    Pharma scoop
  • Délka:
    100 mm
  • Sekvence:
    01