Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
12, pH buffer standard solution with certificate of analysis, 4×250 ml, 10,00, 1 L
Katalogové číslo HACHLZW9472.99
Dodavatel:   Hach
pH buffer solutions
Katalogové číslo HACHLZW9472.99
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
12, pH buffer standard solution with certificate of analysis, 4×250 ml, 10,00, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 860,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 L
  • Popis:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 4×250 ml
  • Sekvence:
    12
  • Hodnota pH:
    10,00