Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld Digital Microscopes, Universal
Handheld Digital Microscopes, Universal
16, Mikroskop ruční s výměnnými krytkami + polarizátor, Edge, UNIVERSAL, AM4115ZT, 20 - 220×, 8 LED diod, 1,3 MP
Katalogové číslo 620-2619
Dodavatel:   Dino-Lite / IDCP B.V.
Handheld Digital Microscopes, Universal
Katalogové číslo 620-2619
Handheld Digital Microscopes, Universal
Handheld Digital Microscopes, Universal
16, Mikroskop ruční s výměnnými krytkami + polarizátor, Edge, UNIVERSAL, AM4115ZT, 20 - 220×, 8 LED diod, 1,3 MP
Price
17 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Řada Universal poskytuje širokou škálu produktů s vysokou kvalitou obrazu, která uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Rozsah zvětšení: 10 až 220×.
  • vysokorychlostní připojení USB 2.0
  • s kovovým krytem nebo s krytem z kompozitního materiálu
  • modely řady Edge s vysoce kvalitní optikou poskytují velmi ostrý, jasný a přirozený barevný obraz s velmi nízkou aberací a vinětací
  • bezdrátový přenos do tabletu, smartphonu nebo počítače je možné v kombinaci s jednotkou WF-10 (nutno objednat zvlášť)
  • integrovaný polarizátor výrazně snižuje odrazy světla na lesklých plochách (pouze u některých modelů)
Modely s funkcí automatického zvětšení (AMR): Umožňuje softwaru načíst nastavení zvětšení z mikroskopu, což zjednodušuje celý proces.
Modely s rozšířenou hloubkou pole (EDOF): Automaticky snímá a kombinuje více obrazů na různých úrovních zaostření a automaticky je navrstvit a vytvořit konečný obraz s větší hloubkou pole.
Modely rozšířeným dynamickým rozsahem (EDR): Automaticky snímá a kombinuje více obrazů na různých úrovních osvětlení a automaticky je navrstvit a vytvořit konečný obraz s větším dynamickým rozsahem jasnosti.
Modely s flexibilním ovládáním LED (FLC): Další možnosti ovládání LED osvětlení s dodávaným softwarem pro rozdělení LED osvětlení do kvadratnů, které lze samostatně vypínat/zapínat a přepínat.
Informace o dodávce: dodáváno s ochranným pouzdrem, softwarovým CD (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)) a kalibrační destičkou
Specifikace
  • Zvětšení:
    20 - 220×
  • Model:
    UNIVERSAL, AM4115ZT
  • Rozlišení:
    1,3 MP
  • Popis:
    Mikroskop ruční s výměnnými krytkami + polarizátor, Edge
  • Sekvence:
    16
  • Osvětlení:
    8 LED diod
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Prodlužovací tyč RK-06-PL, ke zdvojení výšky stojanu RK-06A / RK-06-AE (nutná při práci s mikroskopy s dlouhou a extra dlouhou pracovní vzdáleností - LWD /ELWD)
    Prodlužovací tyč RK-06-PL, ke zdvojení výšky stojanu RK-06A / RK-06-AE (nutná při práci s mikroskopy s dlouhou a extra dlouhou pracovní vzdáleností - LWD /ELWD)
    IDCPRK-06-PL
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 715,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Foot pedal, enables users to take a picture with their foot
    Foot pedal, enables users to take a picture with their foot
    630-1821
    956
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 590,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Sturdy high-end stand for Dino-Lite microscopes, RK-10A, incl. HD-P1 holder and RK-10-EX horizontal arm
    Sturdy high-end stand for Dino-Lite microscopes, RK-10A, incl. HD-P1 holder and RK-10-EX horizontal arm
    630-2517
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 500,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • Stolní stojan pro ruční mikroskopy Dino-Lite, RK-06-A, s prodlužovacím ramenem RK-10-EX
    Stolní stojan pro ruční mikroskopy Dino-Lite, RK-06-A, s prodlužovacím ramenem RK-10-EX
    IDCPRK-06A
    01
    150×220×270 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 300,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Wi-Fi streamer s operačním manuálem, napájecím adaptérem a 1880 Ah Li-Ion baterií
    Wi-Fi streamer s operačním manuálem, napájecím adaptérem a 1880 Ah Li-Ion baterií
    630-2923
    901
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 230,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • Stolní stojan pro ruční mikroskopy Dino-Lite, RK-06-AE, s antistatickou povrchovou úpravou, s prodlužovacím ramenem RK-10-EX
    Stolní stojan pro ruční mikroskopy Dino-Lite, RK-06-AE, s antistatickou povrchovou úpravou, s prodlužovacím ramenem RK-10-EX
    IDCPRK-06AE
    02
    150×220×270 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 225,00 Kč