Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
07, 10 ml, 95,3 mm, 15,4 mm, graduated, 13,7 mm
Katalogové číslo DELT400900
Dodavatel:   DELTALAB
Test tubes
Katalogové číslo DELT400900
Dodavatel:  DELTALAB
Test tubes
Test tubes
07, 10 ml, 95,3 mm, 15,4 mm, graduated, 13,7 mm
Přejít na:
Price
6 400,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.500 KS
Product Details & Documents
Polypropylene (PP), ultra clear.
  • Temperature resistant from 0 to 120 °C (short-term up to 130 °C)
  • Centrifugeable up to 15000×g
  • Autoclavable
Precisely shaped reagent and sample tubes for a variety of applications. With round or flat bottom. Unsterile. Graduated.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    15,4 mm
  • Ø vnitř.:
    13,7 mm
  • Verze:
    graduated
  • Kapacita:
    10 ml
  • Délka:
    95,3 mm
  • Sekvence:
    07