Orders LinkContactUsLinkComponent
Garbage Bins
3, Červený, 50 L, 390×430×680 mm
  LAMA1285R
 :   LAMAPLAST
Garbage Bins
  LAMA1285R
 :  LAMAPLAST
Garbage Bins
Garbage Bins
3, Červený, 50 L, 390×430×680 mm
2 160,00 Kč
1 * 1 KS
Bins are made of HDPE.
  • They use standard sacs 700×1000 mm
Different lid colours to separate different kind of waste.
  • Kapacita:
    50 L
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    3
  • Š×H×V:
    390×430×680 mm