Orders LinkContactUsLinkComponent
Packaging and Storage Boxes, PP
02, Přírodní, 59×46×13 mm, PP
Katalogové číslo SEMA7326
Dodavatel:   SEMADENI
Packaging and Storage Boxes, PP
Katalogové číslo SEMA7326
Dodavatel:  SEMADENI
Packaging and Storage Boxes, PP
02, Přírodní, 59×46×13 mm, PP
Přejít na:
Price
31,70 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
High-quality, elegant, robust cases with snap fasteners integrated into the contour and durable hinges.
  • Natural colour/translucent
  • Excellent printing and labelling options
The cases are perfect for product presentation thanks to the polished lid surfaces. Also ideal for packaging, transportation and storage of small parts, tools, writing materials, etc.
Specifikace
  • Barva:
    Přírodní
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V:
    59×46×13 mm