Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
01, 250 ml, 65 mm, 83 mm
Katalogové číslo SPVAPIPXX0250
Dodavatel:   GRAVIS
Jars, with screw cap
Katalogové číslo SPVAPIPXX0250
Dodavatel:  GRAVIS
Jars, with screw cap
01, 250 ml, 65 mm, 83 mm
Přejít na:
Price
13 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 200 KS
Product Details & Documents
PP, white.
Specifikace
  • Kapacita:
    250 ml
  • Výška:
    83 mm
  • Sekvence:
    01
  • Ø hrdla:
    65 mm