Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryo gloves, waterproof
Cryo gloves, waterproof
02, Mid-arm length, M, Modrá, 356 mm
Katalogové číslo THBR189442
Cryo gloves, waterproof
Katalogové číslo THBR189442
Cryo gloves, waterproof
Cryo gloves, waterproof
02, Mid-arm length, M, Modrá, 356 mm
Přejít na:
Price
17 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 PÁR
Product Details & Documents
These waterproof cryo gloves are ideal for the safe handling of samples from ultra low and cryogenic storage.
  • Provides splash protection
  • Comfortable, lightweight, breathable
  • Side release buckles for quick on/off
Documents
Specifikace
  • Velikost rukavic:
    M
  • Barva:
    Modrá
  • Délka:
    356 mm
  • Sekvence:
    02
  • Model:
    Mid-arm length
  • Typ manžety:
    Rukavice
  • Cat. No.:
    THBR189442
  • Obouruké/jednoruké:
    Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
    opakovatelně použitelné