Orders LinkContactUsLinkComponent
Garbage Bins
Garbage Bins
4, Žlutá, 50 L, 390×430×680 mm
Katalogové číslo LAMA1285GL
Dodavatel:   LAMAPLAST
Garbage Bins
Katalogové číslo LAMA1285GL
Dodavatel:  LAMAPLAST
Garbage Bins
Garbage Bins
4, Žlutá, 50 L, 390×430×680 mm
Přejít na:
Price
2 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Bins are made of HDPE.
  • They use standard sacs 700×1000 mm
Different lid colours to separate different kind of waste.
Specifikace
  • Kapacita:
    50 L
  • Barva:
    Žlutá
  • Sekvence:
    4
  • Š×H×V:
    390×430×680 mm