Bottles, square
01, 100 ml, Bottles, square, RD 40, Průhledná, 46×46×71 mm
Katalogové číslo RIXI9-2200-0100-40
Dodavatel: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Přejít na:
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Závit:RD 40
- Kapacita:100 ml
- Barva:Průhledná
- Popis:Bottles, square
- Sekvence:01
- Š×H×V:46×46×71 mm