Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
14, 500 ml, 19/17, 0,25 ± ml
Katalogové číslo POULRB258/WAC/J/2
Dodavatel:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Katalogové číslo POULRB258/WAC/J/2
Dodavatel:  Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
14, 500 ml, 19/17, 0,25 ± ml
Přejít na:
Price
1 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
Certifications: DIN/BS/ISO 1042
Documents
Specifikace
  • NZ:
    19/17
  • Kapacita:
    500 ml
  • Sekvence:
    14
  • Tolerance:
    0,25 ± ml