Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A
12, 250 ml, 14/15, 0,15 ± ml
Katalogové číslo POULRB258/WAC/I/2
Dodavatel:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Katalogové číslo POULRB258/WAC/I/2
Dodavatel:  Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
12, 250 ml, 14/15, 0,15 ± ml
Přejít na:
Price
1 080,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
 : DIN/BS/ISO 1042
Specifikace
  • NZ:
    14/15
  • Kapacita:
    250 ml
  • Sekvence:
    12
  • Tolerance:
    0,15 ± ml