Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
23, 50 ml, 12/14, 0,06 ± ml
Katalogové číslo POULRB258/F/5
Dodavatel:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Katalogové číslo POULRB258/F/5
Dodavatel:  Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
23, 50 ml, 12/14, 0,06 ± ml
Přejít na:
Price
1 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
Certifications: DIN/BS/ISO 1042
Documents
Specifikace
  • NZ:
    12/14
  • Kapacita:
    50 ml
  • Sekvence:
    23
  • Tolerance:
    0,06 ± ml