Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
19, 10 ml, 10/19, 0,025 ± ml
Catalog # POULRB258/B/5
Supplier:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Catalog # POULRB258/B/5
Supplier:  Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
19, 10 ml, 10/19, 0,025 ± ml
Přejít na:
Price
1 330,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
Certifications: DIN/BS/ISO 1042
Documents
Specifikace
  • NZ:
    10/19
  • Kapacita:
    10 ml
  • Sekvence:
    19
  • Tolerance:
    0,025 ± ml