Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
19, 2, 6,0 mm, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
  HECH92159111490
Rubber Stoppers
  HECH92159111490
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
19, 2, 6,0 mm, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
1 470,00 Kč
1 * 10 KS
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
  • Ø dno:
    41,0 mm
  • Ø horní části:
    49,0 mm
  • Ø otvoru:
    6,0 mm
  • Poč. otvorů:
    2
  • Výška:
    40,0 mm
  • Sekvence:
    19