Orders LinkContactUsLinkComponent
Silicone fluids
01, Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, Průhledná, 9 kg
Katalogové číslo IKAA20003518
Dodavatel:   IKA
Silicone fluids
Katalogové číslo IKAA20003518
Dodavatel:  IKA
Číslo CAS:  
Silicone fluids
01, Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, Průhledná, 9 kg
Číslo CAS:  
Price
17 110,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 9 kg
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    9 kg
  • Barva:
    Průhledná
  • Sekvence:
    01
  • Teplotní rozsah:
    +20...+200 °C
  • Typ:
    Heating fluid
  • Viskozita:
    50 mm²/s
Specifikace
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    IKAA20013291
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 452 460,00 Kč