Silicone fluids
03, Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, Průsvitná červená, 10 kg
IKAA20003521
: IKA
- Bal.:10 kg
- Barva:Průsvitná červená
- Sekvence:03
- Teplotní rozsah:+20...+200 °C
- Typ:Heating fluid
- Viskozita:50 mm²/s