Silicone fluids
02, Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, Průhledná, 10 kg
IKAA20003520
: IKA
- Bal.:10 kg
- Barva:Průhledná
- Sekvence:02
- Teplotní rozsah:+20...+200 °C
- Typ:Heating fluid
- Viskozita:50 mm²/s