Orders LinkContactUsLinkComponent
Příslušenství
Příslušenství
45, Sada konverzní USB 3 pro nosiče bez připojení sušení a svařené trubky, PG 85
Katalogové číslo MIEL10131110
Dodavatel:   MIELE
Příslušenství
Katalogové číslo MIEL10131110
Dodavatel:  MIELE
Příslušenství
Příslušenství
45, Sada konverzní USB 3 pro nosiče bez připojení sušení a svařené trubky, PG 85
Přejít na:
Price
12 172,68 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
  • For lower and upper baskets
  • With 7 x 7 mm perforations
  • Stainless steel
Specifikace
  • Popis:
    Sada konverzní USB 3 pro nosiče bez připojení sušení a svařené trubky
  • Sekvence:
    45
  • Určeno pro:
    PG 85