0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
BUFFER SOLUTION PH 4.00 (20C) (RED COLO 1 * 1.000 mL
Katalogové číslo APPC273616.1211
Dodavatel:
PanReac AppliChem
Rozbalit obrázek
BUFFER SOLUTION PH 4.00 (20C) (RED COLO 1 * 1.000 mL
Katalogové číslo APPC273616.1211
Dodavatel:
PanReac AppliChem
Související informace
Dokumentace
Technický list
APPC273616.1211_TDS_EN
Dokumentace
Frequently Bought Together
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Dodavatel: Merck
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Roztoky pufrů v sáčcích, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Dodavatel: Hach
BUFFER SOLUTION PH 7.00 (20C) (YELLOW C 1 * 1.000 mL
Dodavatel: PanReac AppliChem