BUFFER SOLUTION PH 4.00 (20C) (RED COLO 1 * 250 mL
APPC273616.1209
Frequently Bought Together
pH buffer solutions
: Mettler - Toledo
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
: VWR Chemicals
pH buffers, ready to use
: WTW
Roztoky standardní pro měření vodivosti
: VWR Chemicals
Síran 1000 mg/l ve vodě standard for ion chromatography
: VWR Chemicals