Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
05, 7,00, 20 °C, 10 L
Katalogové číslo APPC272170.1315
Dodavatel:   PanReac AppliChem
pH buffer solutions
Katalogové číslo APPC272170.1315
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
05, 7,00, 20 °C, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
6 140,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 L
  • Referenční teplota:
    20 °C
  • Sekvence:
    05
  • Hodnota pH:
    7,00