0,00 Kč
Zadání objednávky
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Pufry
Pufry pH
pH buffer solutions
pH buffer solutions
01, 7,00, 20 °C, 250 mL
APPC272170.1209
:
PanReac AppliChem
pH buffer solutions
APPC272170.1209
:
PanReac AppliChem
:
pH buffer solutions
01, 7,00, 20 °C, 250 mL
:
502,00 Kč
1 * 250 mL
-
+
APPC272170.1209_TDS_EN
Bal.:
250 mL
Referenční teplota:
20 °C
Sekvence:
01
Hodnota pH:
7,00
Test kits, photometric, AccuVac®
#: 705-0150
: Hach
VWR®, Šroubovací uzávěry
#: 215-5647
: VWR Collection