Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
02, Buffer solution, 4,00, ±0,02, 20 °C, 1 L
Katalogové číslo APPC272168.1211
Dodavatel:   PanReac AppliChem
Buffer solutions, pH 4,00
Katalogové číslo APPC272168.1211
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
02, Buffer solution, 4,00, ±0,02, 20 °C, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Buffer solutions contain citric acid 1 H₂O (11,768 g); sodium hydroxide 50% (6 ml); hydrochlorid acid 35% (3,96 ml); preservative 1% (5 ml) and water (1 l).
  • pH (25 to 40 °C): 4,00 +0,01
  • pH (20 °C): 4,00 ±0,02
  • pH (15 °C): 4,00 +0,01
  • pH (10 °C): 4,00 +0,02
  • pH (5 °C): 4,00 +0,04
  • pH (0 °C): 4,00 +0,05
Certifications: NIIST traceable.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 L
  • Referenční teplota:
    20 °C
  • Popis:
    Buffer solution
  • Sekvence:
    02
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    4,00