SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS, ACS, ISO 1 * 5 kg
Katalogové číslo APPC131659.1214
Dodavatel: PanReac AppliChem
SODIUM CHLORIDE FOR ANALYSIS, ACS, ISO 1 * 5 kg
Katalogové číslo APPC131659.1214
Dodavatel: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Dihydrogenfosforečnan draselný, EMSURE® ISO p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
AMMONIUM ACETATE, GR ACS 1 * 500 g
Dodavatel: Merck
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥96% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
jod 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent, resublimed
Dodavatel: VWR Chemicals
Peroxodisíran sodný ≥97%, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid vápenatý 90-98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Hydrogenuhličitan sodný 99.7-100.3%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Hydrogenuhličitan sodný 99.0-101.0% Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid cínatý dihydrát ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent (max. 0.05 ppm Hg)
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid kobaltnatý hexahydrát 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Octan amonný ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Síran amonný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
thiokyanatan amonný 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
D(+)-GLUCOSE ANHYDROUS (USP, BP, PH. EUR 1 * 5 kg
Dodavatel: PanReac AppliChem
Citronan sodný dihydrát ≥99%, Reagent Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
TITANIUM(IV) ISOPROPOXIDE 1 * 500 g
Dodavatel: Apollo Scientific