Hydrometer
1,50 - 2 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
Katalogové číslo AMARH820486
Dodavatel: Amarell
Přejít na:
Product Details & Documents
General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Certifications: DIN 12793.
Specifikace
- Délka:240 mm
- Dělení:0,005 g/cm³
- Rozsah:1,50 - 2 g/cm³