Ždímače mopů
03, Nerezový tlakový ždímač pro ploché mopy VertiKlean® MAX™ a QuickTask™, 480×190×203 mm
Katalogové číslo 141-1434
Dodavatel: CONTEC
Přejít na:
Product Details & Documents
Řada ždímacích mechanismů pro zahnuté a ploché mopy.
- vyrobeno z nerezová oceli
- lze použít pro zahnuté, ploché i třásňové mopy
- vhodné k použití s vozíkovými systémy Contec 15, 20, a 25 L
- kompletně autoklávovatelné
Specifikace
- Popis:Nerezový tlakový ždímač pro ploché mopy VertiKlean® MAX™ a QuickTask™
- Rozměry:480×190×203 mm
- Sekvence:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



